3-Hydroxy-3-methylvaleric acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-3-methylpentanoic Acid
H0626-25G H0626-5G
TCIAH0626-25GEA 299 EUR
TCIAH0626-25G TCIAH0626-5G
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD00059657
Núm. CAS: 150-96-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %