Homogentisic acid-γ-lactone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-5-hydroxybenzofuran-2-one, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid γ-Lactone, 5-Hydroxybenzofuran-2(3H)-one, 5-Hydroxy-2-coumaranone
H0630-1G H0630-5G
TCIAH0630-1GEA 43 EUR
TCIAH0630-1G TCIAH0630-5G
Homogentisic acid-γ-lactone ≥98.0% (por GC)
Homogentisic acid-gamma-lactone
Formula: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Número MDL: MFCD00005857
Núm. CAS: 2688-48-4
EINECS: 220-252-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 194.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency