Itaconato de dimetilo ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
I0206-500G I0206-25G
TCIAI0206-500GEA 76 EUR
TCIAI0206-500G TCIAI0206-25G
Itaconato de dimetilo ≥98.0% (por GC) estabilizado
Itaconato de dimetilo
Formula: C₇H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 109°C
Pto. de fusión: 38 °C
Densidad: 1,1399 g/cm³ (14.7 °C)
Número MDL: MFCD00008446
Núm. CAS: 617-52-7
EINECS: 210-519-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449af5f61ca2d1608e1eb79b7ca68a1565597bbe&vid=449af5f61ca2d1608e1eb79b7ca68a1565597bbe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %