2-Hydroxy-2-methylbutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-2-methylbutanoic acid
H0636-25G H0636-5G
TCIAH0636-25GEA 119 EUR
TCIAH0636-25G TCIAH0636-5G
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 109°C
Número MDL: MFCD00004476
Núm. CAS: 3739-30-8
EINECS: 223-120-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Water within almost transparency