N-(Hidroximetil)ftalimida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione
H0648-25G H0648-250G
TCIAH0648-25GEA 16 EUR
TCIAH0648-25G TCIAH0648-250G
N-(Hidroximetil)ftalimida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(Hidroximetil)ftalimida
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177.16 g/mol
Pto. Ebullición: 415
Número MDL: MFCD00005899
Núm. CAS: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 148.0 deg-C