α-n-Hexylcinnamaldehyde ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hexyl-3-phenyl-2-propenal, α-Hexylcinnamaldehyde, alpha-Hexylcinnamaldehyde, 2-Hexyl-3-phenylacrylaldehyde
H0685-25ML
H0685-500ML
TCIAH0685-25MLEA
17
EUR
TCIAH0685-25ML
TCIAH0685-500ML
α-n-Hexylcinnamaldehyde ≥90.0% (por GC)
α-n-Hexylcinnamaldehyde
Formula:
C₁₅H₂₀O Pto. Ebullición: 175°C |
Número MDL:
MFCD00006989 Núm. CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |