4-Hexyloxyphthalonitrile ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Dicyano-4-hexyloxybenzene
H0691-1G H0691-5G
TCIAH0691-1GEA 64 EUR
TCIAH0691-1G TCIAH0691-5G
4-Hexyloxyphthalonitrile ≥95.0% (por GC)
4-Hexyloxyphthalonitrile
Formula: C₁₄H₁₆N₂O
MW: 228,30 g/mol
Número MDL: MFCD00059077
Núm. CAS: 104949-82-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %