3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenecarboxylic Acid
H0707-25G H0707-5G
TCIAH0707-25GEA 123 EUR
TCIAH0707-25G TCIAH0707-5G
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218,21 g/mol
Número MDL: MFCD00059082
Núm. CAS: 143355-56-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %