2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0718-25G H0718-500G
TCIAH0718-25GEA 25 EUR
TCIAH0718-25G TCIAH0718-500G
2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole ≥98.0% (por GC)
2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole
Formula: C₂₂H₂₉N₃O
MW: 351,49 g/mol
Número MDL: MFCD00142737
Núm. CAS: 25973-55-1
EINECS: 247-384-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C