2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0719-25G H0719-500G
TCIAH0719-25GEA 33 EUR
TCIAH0719-25G TCIAH0719-500G
2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole
Formula: C₁₆H₁₇N₃O
Número MDL: MFCD03844795
Núm. CAS: 3147-76-0
EINECS: 221-574-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C