4-Hydroxyindanone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0723-25G H0723-5G
TCIAH0723-25GEA 2685 EUR
TCIAH0723-25G TCIAH0723-5G
4-Hydroxyindanone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hydroxyindanone
Formula: C₉H₈O₂
Número MDL: MFCD00143330
Núm. CAS: 40731-98-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %