Ácido itaconico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122810010 122812500 122810051
ACRO122810010EA 60.4 EUR
ACRO122810010 ACRO122812500 ACRO122810051
Ácido itaconico 99+%
Ácido itaconico
Formula: C₅H₆O₄
Pto. Ebullición: 381 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 165…168 °C
Densidad: 1,57 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004260
Núm. CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Índice Merck: 13,05264
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 168 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm