2-Piperidineethanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
H0736-25G H0736-500G
TCIAH0736-25GEA 34 EUR
TCIAH0736-25G TCIAH0736-500G
2-Piperidineethanol ≥96.0% (por GC)
2-Piperidineethanol
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129.20 g/mol
Pto. Ebullición: 234°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005989
Núm. CAS: 1484-84-0
EINECS: 216-059-2
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in Methanol almost transparency