Ácido itaconico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15566.0B
A15566.0I
A15566.30
A15566.0BEA
57.1
EUR
A15566.0B
A15566.0I
A15566.30
Ácido itaconico ≥99%
Ácido itaconico
Purity: 99%
CAS No.: 97-65-4
Molecular Formula: C5H6O4
Formula Weight: 130.10
Melting Point: 165-169°
Boiling Point: 268°
Merck Reference: 14,5242
MDL No.: MFCD00004260
Formula:
C₅H₆O₄ Pto. Ebullición: 268 °C Pto. de fusión: 165…169 °C Densidad: 1,630 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004260 Núm. CAS: 97-65-4 EINECS: 202-599-6 Índice Merck: 14,5242 |