4-Hydroxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0747-1G H0747-5G H0747-25G
TCIAH0747-1GEA 52 EUR
TCIAH0747-1G TCIAH0747-5G TCIAH0747-25G
4-Hydroxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Hydroxy-4'-nitrobiphenyl
Formula: C₁₂H₉NO₃
Número MDL: MFCD00047742
Núm. CAS: 3916-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb58d71ef6541b3b328758d1d78b46a7a777b226&vid=bb58d71ef6541b3b328758d1d78b46a7a777b226&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 208.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency