4-Hydroxy-2'-nitrobiphenyl ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0753-1G
H0753-5G
TCIAH0753-1GEA
188
EUR
TCIAH0753-1G
TCIAH0753-5G
4-Hydroxy-2'-nitrobiphenyl ≥97.0% (por GC)
4-Hydroxy-2'-nitrobiphenyl
Formula:
C₁₂H₉NO₃ |
Número MDL:
MFCD00143326 Núm. CAS: 51264-59-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 113.0 to 116.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |