Dimethyl-trans-3-hexenedioate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: trans-3-Hexenedioic Acid Dimethyl Ester

H0776-25G H0776-5G
TCIAH0776-25GEA 240 EUR
TCIAH0776-25G TCIAH0776-5G
Dimethyl-trans-3-hexenedioate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl-trans-3-hexenedioate
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD00145425
Núm. CAS: 25126-93-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR