ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0788-10G
H0788-25G
TCIAH0788-10GEA
262
EUR
TCIAH0788-10G
TCIAH0788-25G
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone ≥98.0% (por GC)
alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Formula:
C₄H₆O₃ Pto. Ebullición: 133°C |
Número MDL:
MFCD00134268 Núm. CAS: 19444-84-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |