2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-(Cbz-amino)-1-ethanol, N-Z-Ethanolamine, Benzyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, Benzyl (2-hydroxyethyl)carbamate, Z-Glycinol, N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid Benzyl Ester
H0793-25G
H0793-5G
TCIAH0793-25GEA
180
EUR
TCIAH0793-25G
TCIAH0793-5G
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol ≥97.0% (por GC)
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Formula:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191060 Núm. CAS: 77987-49-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 58.0 to 64.0 deg-C |