5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
H0806-25G
H0806-5G
TCIAH0806-25GEA
172
EUR
TCIAH0806-25G
TCIAH0806-5G
5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin ≥98.0% (by total nitrogen basis)
5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin
Formula:
C₉H₈N₂O₃ |
Número MDL:
MFCD00044002 Núm. CAS: 2420-17-9 EINECS: 219-340-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |