Hexaethylene glycol monomethyl ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: mPEG6-Alcohol, 2,5,8,11,14,17-Hexaoxanonadecan-19-ol
H0808-1G H0808-25G H0808-5G
TCIAH0808-1GEA 65 EUR
TCIAH0808-1G TCIAH0808-25G TCIAH0808-5G
Hexaethylene glycol monomethyl ether ≥97.0% (por GC)
Hexaethylene glycol monomethyl ether
Formula: C₁₃H₂₈O₇
MW: 296.36 g/mol
Pto. Ebullición: 167°C
Número MDL: MFCD00045996
Núm. CAS: 23601-40-3
EINECS: 245-775-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %