3-Heptylpyrrole ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0809-1G H0809-5G
TCIAH0809-1GEA 145 EUR
TCIAH0809-1G TCIAH0809-5G
3-Heptylpyrrole ≥97.0% (por GC)
3-Heptylpyrrole
Formula: C₁₁H₁₉N
Pto. Ebullición: 97°C
Número MDL: MFCD00191444
Núm. CAS: 878-11-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %