4-Hydroxy-4'-methoxybiphenyl ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Hydroxy-4'-methoxydiphenyl, 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-ol, 4'-Methoxybiphenyl-4-ol
H0819-1G H0819-5G
TCIAH0819-1GEA 79 EUR
TCIAH0819-1G TCIAH0819-5G
4-Hydroxy-4'-methoxybiphenyl ≥95.0% (por GC)
4-Hydroxy-4'-methoxybiphenyl
Formula: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Número MDL: MFCD00191514
Núm. CAS: 16881-71-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency