Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Methyl 4-(2-hydroxyethoxy)benzoate, 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic Acid Methyl Ester
H0820-25G
H0820-5G
TCIAH0820-25GEA
285
EUR
TCIAH0820-25G
TCIAH0820-5G
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ |
Número MDL:
MFCD00075872 Núm. CAS: 3204-73-7 EINECS: 221-708-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |