4-Methoxyphenyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0825-25G
H0825-5G
TCIAH0825-25GEA
472
EUR
TCIAH0825-25G
TCIAH0825-5G
4-Methoxyphenyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (por GC)
4-Methoxyphenyl-4-hydroxybenzoate
Formula:
C₁₄H₁₂O₄ |
Número MDL:
MFCD00191515 Núm. CAS: 50687-62-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 190.0 to 195.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |