Methyl (4-hydroxybenzoyl)acetate ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0828-1G H0828-5G
TCIAH0828-1GEA 149 EUR
TCIAH0828-1G TCIAH0828-5G
Methyl (4-hydroxybenzoyl)acetate ≥93.0% (por GC)
Methyl (4-hydroxybenzoyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL: MFCD00191516
Núm. CAS: 32066-29-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 % (total of isomer)
Melting point 85.0 to 92.0 deg-C