ɑ,ɑ,ɑ',ɑ',4,5-Hexabromo-o-xylene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
H0831-1G
H0831-5G
TCIAH0831-1GEA
90
EUR
TCIAH0831-1G
TCIAH0831-5G
ɑ,ɑ,ɑ',ɑ',4,5-Hexabromo-o-xylene ≥98.0% (por GC)
alpha,alpha,alpha',alpha',4,5-Hexabromo-o-xylene
Formula:
C₈H₄Br₆ MW: 579,54 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191445 Núm. CAS: 13209-20-6 UN: 1759 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 133.0 to 139.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |