Dichlorohexylmethylsilane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0855-25ML H0855-5ML
TCIAH0855-25MLEA 54 EUR
TCIAH0855-25ML TCIAH0855-5ML
Dichlorohexylmethylsilane ≥95.0% (por GC)
Dichlorohexylmethylsilane
Formula: C₇H₁₆Cl₂Si
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00039295
Núm. CAS: 14799-94-1
EINECS: 238-864-8
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %