3-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0858-25G H0858-5G
TCIAH0858-25GEA 133 EUR
TCIAH0858-25G TCIAH0858-5G
3-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (por GC)
3-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191448
Núm. CAS: 60345-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bad204f517f587ba1c192c40811bb6cc3379193&vid=5bad204f517f587ba1c192c40811bb6cc3379193&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %