Methyl-5-hexenoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0872-25G H0872-5G
TCIAH0872-25GEA 327 EUR
TCIAH0872-25G TCIAH0872-5G
Methyl-5-hexenoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-5-hexenoate
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00671538
Núm. CAS: 2396-80-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %