Ácido itaconico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
8.04812.0100EA 34.2 EUR
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
Ácido itaconico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido itaconico
Formula: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Pto. Ebullición: 381 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 162…167 °C
Densidad: 1,573 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004260
Núm. CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Índice Merck: 13,05264
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 83 g/l (20 °C)
Melting Point 162 - 167 °C
Molar Mass 130.1 g/mol
Boiling Point 268 °C (decomposition)
Density 1.632 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C