8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 8-Hydroxy-7-quinolinecarboxylic acid
H0877-25G H0877-5G
TCIAH0877-25GEA 558 EUR
TCIAH0877-25G TCIAH0877-5G
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Número MDL: MFCD00671539
Núm. CAS: 19829-79-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %