2-Hydrazinylpyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2(1H)-Pyridinone, hydrazone, 2-hydrazinylpyridine, 2-Hydrazinopyridine
H0888-10G H0888-25G
TCIAH0888-10GEA 124 EUR
TCIAH0888-10G TCIAH0888-25G
2-Hydrazinylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Hydrazinylpyridine
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006249
Núm. CAS: 4930-98-7
EINECS: 225-566-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C