Ethyl-2-hydroxy-4-(trimethylsilyl)-3-butynoate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Hydroxy-4-(trimethylsilyl)-3-butynoic Acid Ethyl Ester
H0895-1G
H0895-5G
TCIAH0895-1GEA
95
EUR
TCIAH0895-1G
TCIAH0895-5G
Ethyl-2-hydroxy-4-(trimethylsilyl)-3-butynoate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-2-hydroxy-4-(trimethylsilyl)-3-butynoate
Formula:
C₉H₁₆O₃Si MW: 200,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00671544 Núm. CAS: 66697-09-4 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 97.0 % |