2,3,6,7,10,11-Hexamethoxytriphenylene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0898-1G H0898-5G
TCIAH0898-1GEA 79 EUR
TCIAH0898-1G TCIAH0898-5G
2,3,6,7,10,11-Hexamethoxytriphenylene ≥95.0% (por GC)
2,3,6,7,10,11-Hexamethoxytriphenylene
Formula: C₂₄H₂₄O₆
MW: 408,45 g/mol
Número MDL: MFCD00075571
Núm. CAS: 808-57-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %