2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol

H0899-25ML H0899-5ML
TCIAH0899-25MLEA 109 EUR
TCIAH0899-25ML TCIAH0899-5ML
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Formula: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Número MDL: MFCD00056657
Núm. CAS: 26690-80-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR