3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0900-25ML H0900-5ML
TCIAH0900-25MLEA 93 EUR
TCIAH0900-25ML TCIAH0900-5ML
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol ≥96.0% (por GC)
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Formula: C₈H₁₇NO₃
Número MDL: MFCD00191883
Núm. CAS: 58885-58-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=360c981af42765a58a7acb48453ceee35fae1f52&vid=360c981af42765a58a7acb48453ceee35fae1f52&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %