2-Hydroxy-3-butynoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0905-1G H0905-100MG
TCIAH0905-1GEA 868 EUR
TCIAH0905-1G TCIAH0905-100MG
2-Hydroxy-3-butynoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Hydroxy-3-butynoic acid
Formula: C₄H₄O₃
MW: 100,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00671546
Núm. CAS: 38628-65-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %