Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0906-25G H0906-500G
TCIAH0906-25GEA 47 EUR
TCIAH0906-25G TCIAH0906-500G
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 178°C
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00009707
Núm. CAS: 14002-80-3
EINECS: 237-805-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %