Helicin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
H0908-1G H0908-5G
TCIAH0908-1GEA 49 EUR
TCIAH0908-1G TCIAH0908-5G
Helicin ≥98.0% (by HPLC)
Helicin
Formula: C₁₃H₁₆O₇
Número MDL: MFCD00006589
Núm. CAS: 618-65-5
EINECS: 210-558-9
Índice Merck: 14,04628
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dc043fcfd6b28f7236ca711e7fb163eabdc9e72&vid=6663ad53298644202082a5c5e6a320686723571a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -59.0 to -64.0 deg (C=0.8, H2O)