Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
H0916-25G H0916-5G
TCIAH0916-25GEA 293 EUR
TCIAH0916-25G TCIAH0916-5G
Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 80°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01673859
Núm. CAS: 10029-04-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %