4-Hydroxy-4-phenylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Phenyl-4-piperidinol
H0925-25G H0925-5G
TCIAH0925-25GEA 262 EUR
TCIAH0925-25G TCIAH0925-5G
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Número MDL: MFCD00006000
Núm. CAS: 40807-61-2
EINECS: 255-089-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C