8-Hydroxyjulolidine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,3,5,6,7-Hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinolin-8-ol, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizin-8-ol
H0928-1G H0928-5G
TCIAH0928-1GEA 44 EUR
TCIAH0928-1G TCIAH0928-5G
8-Hydroxyjulolidine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
8-Hydroxyjulolidine
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189.26 g/mol
Número MDL: MFCD00006918
Núm. CAS: 41175-50-2
EINECS: 255-247-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency