Hexyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-hexylmethylether
H0930-25ML H0930-100ML
TCIAH0930-25MLEA 25 EUR
TCIAH0930-25ML TCIAH0930-100ML
Hexyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
Hexyl methyl ether
Formula: C₇H₁₆O
MW: 116.20 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de inflamación: 20°C
Número MDL: MFCD00015350
Núm. CAS: 4747-07-3
EINECS: 225-263-0
UN: 3271
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %