7-Hydroxy-5-methyl-2-methylthio[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Methyl-2-methylthio-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 7-Hydroxy-5-methyl-2-methylthio-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 4-Hydroxy-6-methyl-2-methylmercapto-1,3,3a,7-tetraazaindene, 5-Methyl-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
H0940-25G H0940-5G
TCIAH0940-25GEA 183 EUR
TCIAH0940-25G TCIAH0940-5G
7-Hydroxy-5-methyl-2-methylthio[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine ≥98.0% (by HPLC)
7-Hydroxy-5-methyl-2-methylthio[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₇H₈N₄OS
MW: 196,23 g/mol
Número MDL: MFCD00186154
Núm. CAS: 40775-78-8
EINECS: 255-072-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3b522b9fc53f303be72db8e938356cb7431e195&vid=b3b522b9fc53f303be72db8e938356cb7431e195&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency