3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4(1H)-one, Deferiprone, 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone
H0944-25G
H0944-5G
TCIAH0944-25GEA
165
EUR
TCIAH0944-25G
TCIAH0944-5G
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone
Formula:
C₇H₉NO₂ MW: 139,15 g/mol Pto. de fusión: 260°C |
Número MDL:
MFCD00134497 Núm. CAS: 30652-11-0 Índice Merck: 14,02859 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Acetic acid | almost transparency |