6-Hepten-1-ol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0949-25G H0949-5G
TCIAH0949-25GEA 1709 EUR
TCIAH0949-25G TCIAH0949-5G
6-Hepten-1-ol ≥96.0% (por GC)
6-Hepten-1-ol
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 113°C
Número MDL: MFCD00229167
Núm. CAS: 4117-10-6
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba000f4127b3a80e6674b2c628726f2475d4f69f&vid=ba000f4127b3a80e6674b2c628726f2475d4f69f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %