(R)-(+)-ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-(+)-Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, (R)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran-2-one
H0950-1G H0950-100MG
TCIAH0950-1GEA 1444 EUR
TCIAH0950-1G TCIAH0950-100MG
(R)-(+)-ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Pto. Ebullición: 133°C
Número MDL: MFCD00211246
Núm. CAS: 56881-90-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +67.0 to +76.0 deg (C=1, CHCl3)