Bromuro de hidrógeno 10 - 20% in ethanol for esterification
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAH0959-500MLEA 230 EUR
TCIAH0959-500ML TCIAH0959-100ML TCIAH0959-25ML
Bromuro de hidrógeno 10 - 20% in ethanol for esterification
Bromuro de hidrógeno
Formula: HBr
MW: 80,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,04778
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 20.0 w/w%