5-Hydroxy-2-adamantanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Idramantone, 5-Hydroxyadamantan-2-one
H0962-1G H0962-25G H0962-5G
TCIAH0962-1GEA 36 EUR
TCIAH0962-1G TCIAH0962-25G TCIAH0962-5G
5-Hydroxy-2-adamantanone ≥98.0% (por GC)
5-Hydroxy-2-adamantanone
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Número MDL: MFCD00192211
Núm. CAS: 20098-14-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %